Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
M2144-25G
M2144-5G
TCIAM2144-25GEA
56
EUR
TCIAM2144-25G
TCIAM2144-5G
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-methyl-3-nitrobenzoate
Formula:
C₉H₉NO₄ MW: 195,17 g/mol |
Número MDL:
MFCD00082564 Núm. CAS: 59382-59-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 65.0 to 69.0 deg-C |