Methyl-2-methyl-5-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2220-25G M2220-5G
TCIAM2220-25GEA 87 EUR
TCIAM2220-25G TCIAM2220-5G
Methyl-2-methyl-5-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-methyl-5-nitrobenzoate
Formula: C₉H₉NO₄
Número MDL: MFCD00230865
Núm. CAS: 77324-87-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=516303c06ea0db21483f7676c3d9227e900ad8c8&vid=516303c06ea0db21483f7676c3d9227e900ad8c8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C