Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 3-methyl-4-nitrobenzoate
M2145-25G M2145-5G
TCIAM2145-25GEA 122 EUR
TCIAM2145-25G TCIAM2145-5G
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-methyl-4-nitrobenzoate
Formula: C₉H₉NO₄
MW: 195.18 g/mol
Número MDL: MFCD00085640
Núm. CAS: 24078-21-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=859903624bc55cf8b46e0e58a5e19725a228a2af&vid=859903624bc55cf8b46e0e58a5e19725a228a2af&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C