Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 4-methyl-3-nitrobenzoate
M2146-25G M2146-5G
TCIAM2146-25GEA 68 EUR
TCIAM2146-25G TCIAM2146-5G
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-methyl-3-nitrobenzoate
Formula: C₉H₉NO₄
MW: 195.18 g/mol
Número MDL: MFCD00130054
Núm. CAS: 7356-11-8
EINECS: 230-886-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b21a08fbae5b1ef08033c43f36def2faa01df2ad&vid=b21a08fbae5b1ef08033c43f36def2faa01df2ad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C