Methyl-3,5-dimethylbenzoate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Methyl 3,5-dimethylbenzoate
A12287.06
A12287.14
A12287.06EA
36.8
EUR
A12287.06
A12287.14
Methyl-3,5-dimethylbenzoate ≥98%
Methyl-3,5-dimethylbenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 25081-39-4
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 106°(224°F)
Melting Point: 31-33°
Boiling Point: 239-240°
MDL No.: MFCD00077971
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,21 g/mol Pto. Ebullición: 239…240 °C Pto. de fusión: 31…33 °C Densidad: 1,027 Pto. de inflamación: 106 °C (224 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00077971 Núm. CAS: 25081-39-4 |