Methyl-2,5-dibromobenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 2,5-dibromobenzoate
D2673-25G D2673-5G
TCIAD2673-25GEA 105 EUR
TCIAD2673-25G TCIAD2673-5G
Methyl-2,5-dibromobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2,5-dibromobenzoate
Formula: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,94 g/mol
Número MDL: MFCD00144757
Núm. CAS: 57381-43-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0c2cf848f1b4e48844a35e8622ed8eae13f0a18&vid=a0c2cf848f1b4e48844a35e8622ed8eae13f0a18&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C