Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ethyl 2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
T2094-100G T2094-25G
TCIAT2094-100GEA 142 EUR
TCIAT2094-100G TCIAT2094-25G
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2,3,4,5-tetrafluorobenzoate
Formula: C₉H₆F₄O₂
MW: 222,14 g/mol
Pto. Ebullición: 88°C
Número MDL: MFCD02094158
Núm. CAS: 122894-73-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=240c0ac7acdaf4901d4c809bea53a40c426563ca&vid=240c0ac7acdaf4901d4c809bea53a40c426563ca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %