Methyl-2,3-dihydroxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2,3-dihydroxybenzoate
M1737-25G
M1737-5G
TCIAM1737-25GEA
193
EUR
TCIAM1737-25G
TCIAM1737-5G
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2,3-dihydroxybenzoate
Formula:
C₈H₈O₄ MW: 168,1467 g/mol Pto. Ebullición: 96°C |
Número MDL:
MFCD00039520 Núm. CAS: 2411-83-8 EINECS: 219-317-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 78.0 to 82.0 deg-C |