4-Isopropyl-3-thiosemicarbazide
Proveedor: TCI
Atención
I0418-1G I0418-5G
TCIAI0418-1GEA 40 EUR
TCIAI0418-1G TCIAI0418-5G
4-Isopropyl-3-thiosemicarbazide
4-Isopropyl-3-thiosemicarbazide
Formula: C₄H₁₁N₃S
Número MDL: MFCD00025144
Núm. CAS: 13431-36-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ded2502ff1f8e21e50e8687a55ca74f22b96918&vid=3ded2502ff1f8e21e50e8687a55ca74f22b96918&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C