4-Mercaptobenzoic acid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Thiobenzoic acid
M1294-25G M1294-5G
TCIAM1294-25GEA 243 EUR
TCIAM1294-25G TCIAM1294-5G
4-Mercaptobenzoic acid ≥95.0% (by GC, titration analysis)
4-Mercaptobenzoic acid
Formula: C₇H₆O₂S
Número MDL: MFCD00016617
Núm. CAS: 1074-36-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30779b37ce746539e6ab126ec4e487f445296bf0&vid=30779b37ce746539e6ab126ec4e487f445296bf0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 220.0 to 225.0 deg-C