3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H31812.03
H31812.06
H31812.03EA
42.6
EUR
H31812.03
H31812.06
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid ≥97%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzoic acid
Purity: 97%
Molecular Formula: C9H8F2O3
Formula Weight: 202.15
Melting Point: 134-136°
MDL No.: MFCD09258723
Formula:
C₉H₈F₂O₃ MW: 202,15 g/mol Pto. de fusión: 134…136 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09258723 Núm. CAS: 1017779-88-2 |