Sodio hidróxido monohidrato, Suprapur®, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06466.0050 1.06466.0500
1.06466.0050EA 185 EUR
1.06466.0050 1.06466.0500
Sodio hidróxido monohidrato, Suprapur®, Supelco®
Sodio hidróxido monohidrato
Formula: HNaO·1H₂O
MW: 58.012 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149229
Núm. CAS: 12200-64-5
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1100 g/l (20 °C)
Molar Mass 58.01 g/mol
Boiling Point 1400 °C
pH 14 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material