Púrpura de bromocresol solución Reag. Ph. Eur. 1012701
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: 5',5''-Dibromo-o-cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
87793.180EA 55.5 EUR
87793.180 87793.180_T
Púrpura de bromocresol solución Reag. Ph. Eur. 1012701
Púrpura de bromocresol
Formula: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Número MDL: MFCD00011681
Núm. CAS: 115-40-2