Azul de bromofenol solution_SC Reag. Ph. Eur. 1012801
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: S,S-Dióxido del 4,4'-(3H-2,1-benzoxatiol-3-iliden)bis[2,6-dibromofenol]
87794.180EA 55.5 EUR
87794.180 87794.180_T
Azul de bromofenol solution_SC Reag. Ph. Eur. 1012801
Azul de bromofenol
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669.97 g/mol
Pto. de fusión: 273
Número MDL: MFCD00005875
Núm. CAS: 115-39-9
Índice Merck: 13,01429