1,2-Dinitrobenceno Reag. Ph. Eur. 1031201
Proveedor: VWR Chemicals
87818.290_TEA
245
EUR
87818.290_T
1,2-Dinitrobenceno Reag. Ph. Eur. 1031201
1,2-Dinitrobenceno
Formula:
C₆H₄N₂O₄ |
Número MDL:
MFCD00007093 Núm. CAS: 528-29-0 |