Hierro (III) cloruro solución R3 Reag. Ph. Eur. 1037803
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
87835.180EA 112 EUR
87835.180 87835.180_T
Hierro (III) cloruro solución R3 Reag. Ph. Eur. 1037803
Hierro (III) cloruro
Ferric chloride solution R3 Reag. Ph. Eur. 1037803
Información para pedidos: Suministrado con certificado de análisis. Fabricación bajo pedido. Contacte con nuestro servicio al cliente.
Formula: FeCl₃
Número MDL: MFCD00011005
Núm. CAS: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 1170
ADR: 3,II