Hidroxilamina solución alcohólica Reag. Ph. Eur. 1044301
Proveedor: VWR Chemicals
87847.180EA
107
EUR
87847.180
87847.180_T
Hidroxilamina solución alcohólica Reag. Ph. Eur. 1044301
Hidroxilamina
Información para pedidos: Suministrado con certificado de análisis. Fabricación bajo pedido. Contacte con nuestro servicio al cliente.
Formula:
H₃NO MW: 33.03 g/mol |
Número MDL:
MFCD00044522 Núm. CAS: 7803-49-8 |