Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico solución Reag. Ph. Eur. 1055101
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
87703.180EA 55.5 EUR
87703.180 VWRC87703.180_T
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico solución Reag. Ph. Eur. 1055101
Ácido 2-(4-dimetilaminofenilazo)benzoico
Formula: C₁₅H₁₅N₃O₂
Número MDL: MFCD00002425
Núm. CAS: 493-52-7