Rojo de cresol Reag. Ph. Eur. 1022801

Proveedor: VWR Chemicals

Sinónimos: o-Cresolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide

87810.180EA 55.5 EUR
87810.180 VWRC87810.180_T
Rojo de cresol Reag. Ph. Eur. 1022801
Rojo de cresol
Formula: C₂₁H₁₈O₅S
Número MDL: MFCD00005878
Núm. CAS: 1733-12-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR