Vasos de precipitados, forma baja, vidrio de borosilicato, resistente, doble escala, KIMAX®, KIMBLE
Proveedor: DWK Life Sciences
SP14005-2000 SP14005-250 SP14005-1000
SCERSP14005-2000EA 610 EUR
SCERSP14005-2000 SCERSP14005-250 SCERSP14005-1000
Vasos de precipitados, forma baja, vidrio de borosilicato, resistente, doble escala, KIMAX®, KIMBLE
Vasos de precipitados
Fabricado con vidrio de borosilicato de 33 dilataciones y baja extracción. Paredes gruesas y uniformes en toda la pieza y un grosor de pared adicional en el borde superior uniformemente labrado.
  • La uniformidad de la construcción permite su uso en placas calientes
  • Todos los tamaños tienen un área de marcado con acabado mate duradero y una escala graduada blanca
  • El diseño cumple con los requisitos de la especificación E960 de la ASTM, tipo II
Los vasos de vidrio de pared gruesa ofrecen una resistencia mecánica y una durabilidad superiores. Mayor seguridad cuando se utiliza en condiciones extremas, como el lavado mecanizado y la manipulación brusca.
Certificaciones: Conforme a los requisitos de la USP Tipo I y de la ASTM E438, Tipo I, Clase A.