VWR® SAS Super DUO 360 Air Samplers
Proveedor: VWR Collection
710-0867EA 7430 EUR
710-0867 710-0866
VWR® SAS Super DUO 360 Air Samplers
Muestreadores Muestreadores de aire
Cuando la contaminación ambiental es muy baja y el número de muestras a realizar es alto, la duración operativa puede ser un factor importante en la elección del instrumento SAS. Dos cabezales de muestreo que funcionan simultáneamente para muestrear 1000 litros de aire, en menos de 3 minutos, son la solución.
  • Cuerpo simple con dos cabezales de aspiración
  • Resultados rápidos y uniformes
  • Soluciones con costes de funcionamiento reducidos y ahorro de tiempo
El muestreo simultáneo con dos cabezales permite, además, obtener unos resultados estadísticamente representativos si se utiliza el mismo tipo de medio para las dos placas. También se pueden utilizar dos medios diferentes para el mismo ciclo de muestreo (CBT, levaduras y hongos). El moderno sistema de muestreo con dos cabezales puede reducir a la mitad la duración del proceso de muestreo.
Certificaciones: ISO 14698 y Farmacopea USP 1116.
Información para pedidos: Para un sistema completo, solicite la muestra que necesita, un cargador de batería y la cabeza adecuada.