VWR® SAS Super IAQ Air Samplers
Proveedor: VWR Collection
710-1048EA 2970 EUR
710-1048 710-2149
VWR® SAS Super IAQ Air Samplers
Muestreadores Muestreadores de aire
SAS Super IAQ y proporciona la misma eficacia registrada en las pruebas de muestreo dirigidas por el CAMR-UK (Centro de Investigación sobre Microbiología Aplicada del Reino Unido).
  • Solución de control microbiológico de aire para operadores del sector agroalimentario y medioambiental
  • Equipado con una completa gama de accesorios para el muestreo microbiológico de aire
  • Fáciles de usar con costes de funcionamiento reducidos, soluciones con costes de funcionamiento reducidos y ahorro de tiempo
Diseñado específicamente para el sector de calidad de aire interior (IAQ), es especialmente ligero y duradero, por lo que se puede utilizar en cualquier entorno. SAS Super IAQ resulta idóneo para los higienistas ambientales y operadores del sector agroalimenticio.
Información para pedidos: El sistema no incluye elementos accesorios. El cargador, los cabezales aspiradores, el estuche de transporte y el control remoto deben pedirse por separado.