Tubo de transferencia de bebidas, Tygon® S3 ™ B-44-3
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
AAB00027 AAB00006 AAB00016 AAB00017 AAB00022 AAB00023 AAB00002 AAB00004 AAB00005 AAB00009 AAB00010 AAB00011 AAB00012 AAB00028 AAB00029 AAB00036 AAB00037 AAB00038
228-1202EA 227 EUR
228-1202 VERNAAB00006 VERNAAB00016 224-0164 VERNAAB00022 VERNAAB00023 VERNAAB00002 VERNAAB00004 VERNAAB00005 VERNAAB00009 VERNAAB00010 VERNAAB00011 224-0163 VERNAAB00028 VERNAAB00029 VERNAAB00036 VERNAAB00037 VERNAAB00038
Tubo de transferencia de bebidas, Tygon® S3 ™ B-44-3
Tuberías Tubo de transferencia
Formulación B-44-3.
  • Transparente como el vidrio para un fácil monitoreo visual del flujo
  • Ligero y flexible para una instalación fácil y rápida.
  • La amplia resistencia química permite su uso con prácticamente todos los productos químicos no solventes
  • Las propiedades no humectantes permiten una limpieza fácil y un drenaje completo
  • No contiene BPA ni ftalatos.
El tubo para bebidas Tygon® está especialmente formulado para transferir una amplia variedad de bebidas, incluidos refrescos, jugos de frutas, tés aromatizados y agua embotellada. En prácticamente todos los casos, el tubo de bebidas Tygon® no afectará el sabor u olor del producto transferido a través de él, mientras que sus excelentes propiedades no humectantes facilitan el drenaje completo y permiten una mayor facilidad de limpieza. Muchas de las propiedades únicas inherentes a Tygon® Beverage Tubing también se aplican a una amplia variedad de aplicaciones complejas que van desde la producción de cosméticos finos hasta la dispensación de tintas de impresión a base de agua que se encuentran en la industria editorial. La versatilidad y el rendimiento comprobado de los tubos de bebidas Tygon® lo han convertido en el tubo de plástico transparente y flexible más ampliamente especificado en la actualidad.
Resistencia a la temperatura: -45 to +74 °C
Dureza (durómetro shore A): 63
Densidad: 1,20
Certificaciones: Cumple con FDA, NSF, 3-A