VWR®, Bolsas para homogenizador
Proveedor: VWR Collection
129-0728EA 68.3 EUR
129-0728 129-0729 129-0730 129-0731 129-0732 129-0733 129-0734
VWR®, Bolsas para homogenizador
Bolsas Bolsas para homogeneizadores
Amplia elección de bolsas estéril de PE de 80 ml a 3500 ml de capacidad
Compatibles con homogenizadores de laboratorio convencionales, adaptadas a todas las muestras.
  • Bolsas con filtros principalmente adecuadas para muestras fibrosas
  • Bolsas con filtro integral para muestras pastosas
  • Bolsas planas para usos generales
  • No hay riesgo de contaminación cruzada
Absence of heavy material : raw material is compliant with the EC/94/62 directive.
Food contact: raw material is compliant with regulation EC N°1935/2004
Based on ISO 11137: Sterilisation of health care products SAL10-3
Certificaciones: Absencia de material pesado: El material de fabricación cumple con la directiva EC/94/62
Contacto con alimentos: El material de fabricación cumple con la normativa EC N°1935/2004
Basado en ISO 11137: Esterilización de productos para uso clínico o médico SAL10⁻³