Cepillos, FlexBrush™
Proveedor: MICRONOVA
FB-12 FBC-611 FBC-611IR BRWM-22512J BRWM-22512S_U FBC-6AA
129-1068EA 50.1 EUR
129-1068 141-1016 141-1644 129-4202 MICRBRWM-22512S_U 141-1645
Cepillos, FlexBrush™
Cepillos
El FlexBrush™ es ideal para limpiar sobre y alrededor de las tuberías y accesorios. La flexibilidad del cabezal permite al usuario darle forma para aplicaciones de limpieza personalizadas.
  • Cepillo plegable con funda de poliéster o microfibra
  • El extremo roscado acme se acopla a una variedad de mangos para ampliar el alcance
  • Se puede añadir un mango roscado (serie STA) para ampliar el alcance
  • Las cubiertas son compatibles con desinfectantes fuertes y son autoclavables