Tubo de bomba Tygon® LMT 55
Proveedor: Saint Gobain Life Sciences
070534-02-ND 070534-03-ND 070534-11L-ND 070534-05L-ND 070534-08L-ND 070534-15L-ND 070534-17L-ND 070534-20L-ND 070534-21L-ND 070534-22L-ND 070534-24L-ND 070534-25L-ND 070534-23L-ND 070534-05-ND 070534-06-ND 070534-07-ND 070534-08-ND 070534-09-ND 070534-11-ND 070534-13-ND 070534-15-ND 070534-16-ND 070534-17-ND 070534-18-ND 070534-19-ND 070534-20-ND 070534-21-ND 070534-22-ND 070534-23-ND 070534-24-ND 070534-25-ND 070535-05-ND 070535-07-ND 070535-08-ND 070535-09-ND 070535-10-ND 070535-11-ND 070535-13-ND 070535-14-ND 070535-20-ND 070535-16-ND 070535-17-ND 070535-21-ND 070535-23-ND 070535-24-ND 070535-25-ND
224-0145EA 66.1 EUR
224-0145 VERN070534-03-ND VERN070534-11L-ND 228-1686 VERN070534-08L-ND VERN070534-15L-ND VERN070534-17L-ND VERN070534-20L-ND 224-0152 VERN070534-22L-ND 224-0154 VERN070534-25L-ND VERN070534-23L-ND VERN070534-05-ND VERN070534-06-ND VERN070534-07-ND VERN070534-08-ND 224-0147 VERN070534-11-ND VERN070534-13-ND VERN070534-15-ND 224-0149 VERN070534-17-ND VERN070534-18-ND VERN070534-19-ND VERN070534-20-ND 224-0151 VERN070534-22-ND VERN070534-23-ND 224-0153 VERN070534-25-ND VERN070535-05-ND VERN070535-07-ND VERN070535-08-ND VERN070535-09-ND VERN070535-10-ND VERN070535-11-ND VERN070535-13-ND VERN070535-14-ND VERN070535-20-ND VERN070535-16-ND 224-2012 VERN070535-21-ND VERN070535-23-ND VERN070535-24-ND VERN070535-25-ND
Tubo de bomba Tygon® LMT 55
Tuberías Tubo de transferencia
Sin DEHP y sin ftalatos para aplicaciones de laboratorio.
  • Excelente resistencia química
  • Consistencia de lote a lote para resultados reproducibles
  • No contiene BPA ni ftalatos.
Transparente y flexible, duradero y resistente a las grietas, el tubo sin DEHP ofrece el mismo rendimiento superior que esperaba, pero ahora en una formulación que contiene un plastificante sin DEHP. Compatible con la mayoría de los productos químicos inorgánicos encontrados en el laboratorio. No es oxidante ni contaminante, y es menos permeable que los tubos de goma. El orificio interno suave como el vidrio ayuda a evitar la acumulación para facilitar la limpieza. Los tubos están especialmente formulados para resistir la fatiga por flexión y la abrasión.
Resistencia a la temperatura: −50 to +74 °C
Dureza (durómetro shore A): 55
Densidad: 1,18
Length 381 mm, distance between stops 152 mm.
Length 381 mm, distance to stop 114 mm, distance between stops 72 mm (*)
Certificaciones: Cumple con FDA, NSF, 3-A, cumple con USP Clase VI.