Detergente en polvo para la limpieza automática de material de vidrio, neodisher® LaboClean A8
Proveedor: Dr. Weigert
410276 410266 410287
148-3112EA 144 EUR
148-3112 148-3113 141-0938
Detergente en polvo para la limpieza automática de material de vidrio, neodisher® LaboClean A8
Soluciones de limpieza Detergentes y Limpiadores de Superficie
neodisher® LaboClean A8.
  • Polvo alcalino para aplicaciones universales sin tensioactivos
  • Componentes: productos blanqueadores a base de cloro al <5%, fosfatos al 15 a 30%; 1 a 5% de sal sódica del ácido dicloroisocianúrico
  • Dosis: 2 a 5 g/L
Components: \< 5% chlorine based bleaching agents; 15 - 30% phosphates; 1 - 5% dichloroisocyanuric acid sodium salt.
Dosage: 2 - 5 g/l
Mildly alkaline powder especially suitable for removal of residues of culture media, tissues, blood, proteins and organic dyes.More Product Information