Producto neutralizante para la limpieza automática de material de vidrio, neodisher® N
Proveedor: Dr. Weigert
420130 420113 420126 420187 420133
148-3193EA 165 EUR
148-3193 148-3194 148-3195 141-0939 148-3192
Producto neutralizante para la limpieza automática de material de vidrio, neodisher® N
Soluciones de limpieza Detergentes y Limpiadores de Superficie
neodisher® N.
  • Concentrado líquido ácido para la neutralización de residuos alcalinos durante el ciclo de limpieza automática principal o para la prelimpieza de ácidos del material de laboratorio
  • Componentes: ácido fosfórico al >30%
  • Dosis: 1 - 2 ml/L para la neutralización y 3 - 4 ml/L para la prelimpieza de ácidos
Components: > 30% phosphoric acid
Dosage: 1 - 2 ml/l for neutralisation; 3 - 4 ml/l for acidic precleaning
Note: The materials are corrosive or irritant and care must be taken with the choice of materials for cleaning aluminium and titanium items. Please read the Material Safety Data sheet before use.
Acidic liquid concentrate for neutralisation of alakaline residues in the main automted cleaning cyle or for acidic precleaning of laboratory glassware. Free of phosphates and surfactants
Components: Organic acids
Precaución: los componentes son corrosivos o irritantes, se debe elegir el producto más adecuado para la limpieza del material de aluminio y titanio. Lea la hoja de datos de seguridad antes del uso.