Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 11-501
Proveedor: Ansell
11-501/7 11-501/10 11-501/6 11-501/8 11-501/9
ANSE11-501/7EA 33.9 EUR
ANSE11-501/7 ANSE11-501/10 ANSE11-501/6 ANSE11-501/8 ANSE11-501/9
Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 11-501
Guantes
Estos forros de punto de Lycra®/Kevlar® con revestimiento de espuma de nitrilo en la palma son resistentes a los cortes y al calor, lo que permite un uso versátil.
  • Ansell Intercept Technology™ mejora el rendimiento mecánico y hace que los guantes sean resistentes al calor y a las salpicaduras de metal fundido
  • Ajuste perfecto, sigue los movimientos de las manos
  • Sin silicona
  • Antiestático
Ideal para trabajadores que necesitan altos niveles de protección con una productividad óptima, por ejemplo en la industria automotriz (prensa y carrocería, soldadura), fabricación de metales, electrodomésticos y la industria del vidrio.
Certificaciones: EN 388:2016 (3X41D), EN 407 (X1XXXX); Cat. III