Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 11-518
Proveedor: Ansell
11-518/10 11-518/11 11-518/6 11-518/7 11-518/8 11-518/9
112-2729EA 197 EUR
112-2729 112-2730 112-2725 112-2726 112-2727 112-2728
Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 11-518
Guantes
Este guante tejido de spandex/nylon/Dyneema® con un fino revestimiento de PU en la palma proporciona un alto nivel de destreza y tactilidad para aplicaciones con riesgos de corte.
  • Tejido ultraligero y ajuste a medida
  • Muñeca tejida al estilo de un puño
  • El suave forro sin costuras permite que las manos transpiren y ofrece una mayor flexibilidad y sensibilidad en la punta de los dedos
Ideal para aplicaciones de ensamblaje final, la manipulación de piezas afiladas pequeñas o ultrafinas, mecanizado, empaquetado, estampado y ensamblaje de alambres.
Certificaciones: EN 388:2016 (3X31B); Cat. II