Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 11-435
Proveedor: Ansell
11-435/6 11-435/7
112-4356EA 0 EUR
112-4356 112-4357
Guantes resistentes a los cortes, HyFlex® 11-435
Guantes
Este forro tejido de Dyneema®/fibra de vidrio/Lycra® y nylon tiene un revestimiento de PU a base de agua en la palma.
  • Antiestático, respirable
  • Resistencia extrema a los cortes y las quemaduras
  • Guante trenzado sin costuras para un muy buen ajuste, destreza y flexibilidad
  • El PU a base de agua mejora la destreza y el confort del guante, ya que el PU no penetra en su interior
El guante es ideal para la manipulación de vidrio y hojas de metal, objetos de bordes afilados, premontaje, corte de pequeñas piezas secas o ligeramente aceitadas y tareas de mantenimiento.
Certificaciones: EN 388:2016 (4X42C); Cat. II