System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® Eco
Proveedor: BIOSEPAR
8484ECO/50 8484ECO/250 8490ECO/50 8488ECO/50 8488ECO/250 8488ECO/100 8486ECO/100 8486ECO/50 8488ECO/1000
8484ECO/50EA 160 EUR
8484ECO/50 8484ECO/250 8490ECO/50 8488ECO/50 8488ECO/250 8488ECO/100 8486ECO/100 8486ECO/50 8488ECO/1000
System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® Eco
Sistemas para diagnóstico Clinical Reagents and Kits
ParasiTrap Eco contiene un tubo I de procesamiento y transporte lleno (con medio A Eco) y el tubo II de procesamiento con un sistema de filtro de acero inoxidable integrado.
  • Alto rendimiento de parásitos y alta fiabilidad diagnóstica
  • Excelente calidad de los campos de visión del microscopio
  • Los exámenes se pueden interrumpir en cualquier momento, incluso durante períodos más largos
  • Sin refrigeración, alta sensibilidad, respetuoso con el medio ambiente
  • Sin formalina, sin materiales peligrosos, sin éter
Información accesorios: Medio de separación B, solución de tinción C, pipetas Pasteur (desechables), cucharas e hisopos de algodón. Tapones de rosca adicionales para el tubo II de procesamiento.