System for parasitological examination of stool, ParasiTrap® Dual Eco
Proveedor: Biosepar
ParasiTrap Dual Eco contiene tubos I de procesamiento y transporte llenos (50 unidades con medio A Bailenger y 50 unidades con medio ECO) y 100 tubos II de procesamiento con sistema de filtro de acero inoxidable integrado.
Información accesorios: Medio de separación B, solución de tinción C, pipetas Pasteur (desechables), cucharas e hisopos de algodón. Tapones de rosca adicionales para el tubo II de procesamiento.