Chubasquero ignífugo, alta visibilidad, Winseler 3073
Proveedor: SIOEN
3073/278/1XL 3073/278/2XL 3073/278/3XL 3073/278/L 3073/278/M 3073/278/S 3073/279/1XL 3073/279/2XL 3073/279/3XL 3073/279/L 3073/279/M 3073/279/S
SIOE3073/278/1XLEA 409 EUR
SIOE3073/278/1XL SIOE3073/278/2XL SIOE3073/278/3XL SIOE3073/278/L SIOE3073/278/M SIOE3073/278/S SIOE3073/279/1XL SIOE3073/279/2XL SIOE3073/279/3XL SIOE3073/279/L SIOE3073/279/M SIOE3073/279/S
Chubasquero ignífugo, alta visibilidad, Winseler 3073
Ropa de trabajo
Esta chaqueta resistente al agua y al viento está confeccionada con tejido antiestático Siopor FR AST: Tejido 100% poliéster con revestimiento 100% FR PU + AST. Cuenta con un forro fijo de algodón ignífugo con un bolsillo.
  • Cuello recto con capucha plegable
  • Cierre de cremallera debajo de la solapa con cierre táctil & cerrado
  • Dos bolsillos interiores en el pecho con cierre de cremallera, dos bolsillos parcheados con solapa con cierre táctil y cerrado, 1 bolsillo interior (forrado) con cierre de cremallera
  • Un bolsillo para el teléfono, un bolsillo tipo Napoleón y dos presillas para detectores de gas.
  • Mangas redondas insertadas; Estrechamiento de la manga mediante cierre al tacto y cierre.
  • Cintura elástica en la espalda+cordón en el bajo
  • Costuras selladas
  • Cinta reflectante retardante de llama (50 mm)
El tejido exterior es repelente al agua, mientras que el revestimiento del interior atrae la humedad y mantiene la piel seca. Se pueden abrochar diferentes forros polares o polares.
Longitud de espalda: 85 cm
Peso: 250 g/m²
Certificaciones: EN 340, EN 531:1995 (A B2 C1), EN ISO 14116:2008 (Exterior: Indice 1/12H/40 - Interior: Indice 3/25H/40), EN 1149-5, EN 13034 (Tipo PB (6)), EN 471 + A1 (Clase 2-2 para el tamaño XS, clase 3-2 del tamaño S), EN 343 + A1 (3-3)