Botas de seguridad, con cordones, Steelite™ WORK Constructo Nubuck,FW32
Proveedor: Portwest
FW32BKR40 FW32HOR44 FW32HOR43 FW32HOR42 FW32HOR41 FW32HOR40 FW32HOR39 FW32BKR47 FW32BKR46 FW32BKR45 FW32BKR44 FW32BKR43 FW32BKR41 FW32HOR47 FW32BKR39 FW32BKR42 FW32HOR45 FW32HOR46
PRTWFW32BKR40EA 89.8 EUR
PRTWFW32BKR40 114-7314 114-7313 114-7312 114-7311 114-7310 114-7309 PRTWFW32BKR47 PRTWFW32BKR46 PRTWFW32BKR45 PRTWFW32BKR44 PRTWFW32BKR43 PRTWFW32BKR41 114-7317 PRTWFW32BKR39 PRTWFW32BKR42 114-7315 114-7316
Botas de seguridad, con cordones, Steelite™ WORK Constructo Nubuck,FW32
Zapatos y botas
Botín antiestático hecho de cuero nubuck resistente al agua y suela de doble densidad Phylon/goma resistente al aceite y al calor (300 °C).
  • Talón que absorve impactos
  • Puntera protectora hecha de acero (200 J)
  • Entresuela de acero resistente a la punción
Color: Negro/Miel.
Colour: Black/honey
Certificaciones: EN ISO 20345:2011; S3, SRA.