Pantalón impermeable ignífugo, Wellsford 4691
Proveedor: SIOEN
4691/B75/1XL 4691/B75/2XL 4691/B75/3XL 4691/B75/L 4691/B75/M 4691/B75/S
SIOE4691/B75/1XLEA 96.3 EUR
SIOE4691/B75/1XL SIOE4691/B75/2XL SIOE4691/B75/3XL SIOE4691/B75/L SIOE4691/B75/M SIOE4691/B75/S
Pantalón impermeable ignífugo, Wellsford 4691
Ropa de trabajo
Estos pantalones altamente transpirables cuentan con un tejido exterior repelente al agua y un revestimiento que atrae la humedad en el interior. Confeccionada en tejido 100% poliéster con revestimiento 100% FR PU + AST. Los pantalones son resistentes al agua y al viento.
  • Muy cómodo, flexible.
  • Alta resistencia al desgarro
  • Forro fijo de algodón retardante de llama.
  • Estrechamiento de piernas mediante botones automáticos.
  • Cintura elástica
  • Costuras selladas
  • Cinta reflectante retardante de llama (25 mm)
Peso: 250 g/m²
EN 343 (3-3), EN 1149-5, EN 13034 (Type PB/6), EN 531 (A B2 C1), EN ISO 14116 (inside: index 3; outside: index 1)
Certificaciones: EN 343 (3-3), EN 1149-5, EN 13034 (Tipo PB/6), EN 531 (A B2 C1), EN ISO 14116 (interior: indice 3; exterior: indice 1)