Pantalón impermeable ignífugo, alta visibilidad, Gladstone 5729
Proveedor: SIOEN
5729/278/1XL 5729/278/2XL 5729/278/3XL 5729/278/L 5729/278/M 5729/278/S 5729/279/1XL 5729/279/2XL 5729/279/3XL 5729/279/L 5729/279/M 5729/279/S
SIOE5729/278/1XLEA 212 EUR
SIOE5729/278/1XL SIOE5729/278/2XL SIOE5729/278/3XL SIOE5729/278/L SIOE5729/278/M SIOE5729/278/S SIOE5729/279/1XL SIOE5729/279/2XL SIOE5729/279/3XL SIOE5729/279/L SIOE5729/279/M SIOE5729/279/S
Pantalón impermeable ignífugo, alta visibilidad, Gladstone 5729
Ropa de trabajo
Estos pantalones ligeros y transpirables fabricados con tejido Siopor® FR AST (tejido 100% poliéster con revestimiento 100% FR PU + AST) son impermeables y resistentes al viento y tienen características antiestáticas. El forro fijo de algodón es ignífugo Los pantalones ofrecen una buena resistencia al desgarro y protección contra las inclemencias del tiempo.
  • Dos aberturas laterales
  • Tobillos ajustables mediante cierre táctil y cierre.
  • Cierre de cremallera debajo de la solapa en la pierna
  • Cordón en la cintura
Peso: 250 g/m²
EN 13034 (Type PB/6), EN 531 (A B2 C1), EN 14116 (inside index 3; outside index 1), EN 1149-5, EN 343 (3-3), EN 471 (1-2)
Certificaciones: EN 13034 (Tipo PB/6), EN 531 (A B2 C1), EN 14116 (índice interior 3; índice exterior 1), EN 1149-5, EN 343 (3-3), EN 471 (1-2)