Armarios de almacenamiento de seguridad, tipo 90, Q-CLASSIC-90
Proveedor: asecos
30001040 30001041 30001046 30001047 30001048 30001049 30001050 30041040 30041041 30041046 30041047 30041048 30041049 30041050 30072040 30072041 30072046 30072047 30072048 30072049 30072050 30073040 30073041 30073046 30073047 30073048 30073049 30073050 37586040 3000104033640 37587040
135-2181EA 3489 EUR
135-2181 135-1742 135-2182 135-2183 135-2184 135-2185 135-2186 135-1749 135-2270 135-2366 135-2367 135-2368 135-2369 135-2370 135-2242 135-1753 135-2388 135-2389 135-2390 135-2391 135-2392 135-2393 135-2394 135-2395 135-2396 135-2397 135-2398 135-2399 MSGA37586040 MSGA3000104033640 MSGA37587040
Armarios de almacenamiento de seguridad, tipo 90, Q-CLASSIC-90
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Armarios de seguridad ignífugos del tipo 90 (resistentes al fuego hasta 90 minutos), seguros, duraderos, robustos y convenientes con base de transporte y diseño de armario bicolor.
  • Construcción robusta y longevidad - puerta con triple bisagra, elementos de seguridad ensamblados fuera del compartimiento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, los arañazos y la superficie resistente a los impactos, fácil de limpiar
  • Fácil manejo con comodidad - las puertas se detienen en cualquier posición, se cierran automáticamente en caso de incendio
  • No se permite el uso no autorizado: puertas con cierre de cilindro (posibilidad de integración en un sistema de cierre) e indicador de estado de cierre (rojo/verde)
  • Fácil de transportar: base de transporte integrada con cubierta de base extraíble y opcional
  • Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar las irregularidades del suelo
  • Rápida puesta en marcha - salida de escape integrada lista para ser conectada (NW 75 mm) a un sistema de escape técnico
El aspecto bicolor con una elección de 7 colores de puerta, sin coste adicional, ofrece la máxima individualidad y un aspecto moderno.
Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1
Fire resistance 90 minutes
GS approval, CE conformity
EN 14727 conformity (laboratory furniture)
Certificaciones: Horno probado (tipo de prueba) de acuerdo con la normativa EN 14470-1
Resistente al fuego durante 90 minutos
Aprobación GS, conformidad CE
En conformidad con la norma EN 14727 (mobiliario de laboratorio)
Información para pedidos: Siete colores de puertas están disponibles. Se suministra sin paquetes de equipamiento interior. Los paquetes de equipamiento interior deben ser ordenados por separado. El paquete de equipamiento interior accesorio MSGA34617 (135-2878) solo se puede pedir para el gabinete de seguridad MSGA37586040. Consulte el sitio web o comuníquese con su oficina local de Avantor para obtener más información.
Información de suministro: Precios de entrega disponibles previa solicitud.