VWR® All-In-One line, Sillas y taburetes
Proveedor: VWR Collection
132-0405EA 283 EUR
132-0405 132-0406 132-0407 132-0498
VWR® All-In-One line, Sillas y taburetes
Sillas
Todas las sillas y taburetes están disponibles con una base en estrella hecha de un tubo de acero perfilado de alta resistencia que es especialmente sólido y duradero. El diseño plano evita tropiezos.
  • Diseño totalmente higiénico, fácil de limpiar y desinfectar
  • Ajuste de la altura del asiento mediante bombeo neumático
  • Ajuste de la inclinación del asiento
  • Altura e inclinación del respaldo regulables
Patas deslizantes: las patas deslizantes son de plástico a prueba de rozamiento con una superficie grande que ofrece un alto nivel de estabilidad.
Ruedas: las ruedas dobles con frenos sensibles a la carga tienen que ser apropiadas para el suelo. Todas las sillas se suministran con ruedas blandas para suelos duros como equipamiento estándar. Se dispone de ruedas duras para suelos blandos como opción.
Tecnología Stop&go: por motivos de seguridad, las sillas cuyo asiento está a una altura superior a 650 mm no deben moverse durante su uso. Con las innovadoras ruedas Stop&go, estas sillas solo se pueden mover si no hay nadie sentado en ellas.
Espuma de poliuretano SoftTouch, resistente a líquidos agresivos. El respaldo de contacto permanente sigue cada movimiento automáticamente y permite sentarse de forma dinámica; respaldo con forma ergonómica ideal para adaptarse a la espalda.
Conform to security level S2, GMP
Certificaciones: Conforme al nivel de seguridad S2, GMP.