VWR® Mr. Lab, Sillas y taburetes
Proveedor: VWR Collection
132-0416EA 357 EUR
132-0416 132-0417 132-0425 132-0426 132-0501 132-0939 132-0963 132-0964 132-0965 132-0966 132-0967
VWR® Mr. Lab, Sillas y taburetes
Sillas
Todas las sillas y taburetes están disponibles con una base en estrella de 5 puntas en alumini.
  • Altura e inclinación del respaldo regulables
  • Ajuste de la altura del asiento mediante bombeo neumático
  • Base en estrella de 5 puntas en alumini
La perfecta combinación de comodidad y diseño ergonómico para un resultado óptimo. Cojines de adaptación anatómica con apoyo para la pelvis y apoyo lumbar integrado. Muy cómodos, amplios y con tapicería suave forrada de piel sintética, lavable y resistente a desinfectantes.
Patas deslizantes: las patas deslizantesMore Product Information