VWR® Mr. Lab, Sillas y taburetes, cleanroom line
Proveedor: VWR Collection
132-0421EA 639 EUR
132-0421 132-0422 132-0503
VWR® Mr. Lab, Sillas y taburetes, cleanroom line
Sillas
Todas las sillas y taburetes están disponibles con base de cinco radios de aluminio.
  • Ajuste de altura del asiento mediante elevación por gas
  • Respaldo regulable en altura e inclinación
  • Tapizado sellado, con tecnología especial de espuma, en cuero artificial, lavable y resistente a los desinfectantes
  • Materiales aptos para su uso en salas blancas
  • Superficies lisas y selladas
  • Mecanismos encapsulados
  • Medidas de descarga electrostática
Patas deslizantes: las patas deslizantes son de plástico a prueba de rozamiento con una superficie grande que ofrece unMore Product Information