Guantes de uso general, HyFlex® 11-840
Proveedor: Ansell
11-840/10 11-840/11 11-840/6 11-840/7 11-840/8 11-840/9
112-3832EA 74.1 EUR
112-3832 112-3833 112-3828 112-3829 112-3830 112-3831
Guantes de uso general, HyFlex® 11-840
Guantes
Estos guantes de punto de nylon/spandex tienen un revestimiento de espuma de nitrilo FORTIX® en la palma, que proporciona una protección EN Abrasión de nivel 4, con hasta tres veces el rendimiento de abrasión de otros guantes ligeros de punto.
  • Revestimiento transpirable de FORTIX® para tener las manos más frescas y secas y menos sudor
  • El forro de segunda piel se ajusta al contorno natural de la mano y proporciona tacto y destreza
  • Ideal para los trabajadores que se mueven entre tareas
  • Material libre de silicona significa que no hay transferencia de contaminantes de silicona a las partes metálicas antes de la pintura
Ideal para la manipulación de precisión en aplicaciones abrasivas, por ejemplo, el montaje de piezas pequeñas y medianas, el atornillado y la alimentación de líneas.
Thickness: 1,2 mm
Colour: Black/grey
EN 388 (4231), Cat. II
Certificaciones: EN 388:2016 (4131A); Cat. II
OEKO-Tex® Standard 100