Bombas de trasvase, accionamiento de pie, OTAL®
Proveedor: BURKLE
5000-1500 5000-2200 5000-4016 5000-5018 5000-1800 5000-3012 5000-6000
223-0042EA 142 EUR
223-0042 223-1122 223-0004 223-0005 223-1123 223-1124 223-0117
Bombas de trasvase, accionamiento de pie, OTAL®
Bombas Bombas para bidón
El tubo sifónico extraíble se adapta a la altura del recipiente al utilizar la bomba de pedal. De este modo se garantiza un buen vaciado y la bomba de pedal se puede emplear para diferentes recipientes.
  • Fácil manejo: las dos manos quedan libres durante el trasiego
  • Gran capacidad de transporte gracias al fuelle de accionamiento a pedal
  • Con tapón universal fabricado en PVC blando, para aberturas de recipiente con un diámetro de 30 – 70 mm
Bomba de pedal de PP OTAL®
Bomba de pedal OTAL® con tubos de transporte de PP, resistente contra ácidos poco activos, lejías y limpiadores.
Bomba de pedal de PVDF OTAL®
Bomba de pedal OTAL® con tubos de transporte de PVDF especialmente indicados para medios ácidos y lejías, aunque no para ácidos y lejías altamente oxidantes. Resistente a la lejía de cloro. El PVDF es un material de propiedades especiales con mejor resistencia química que el PP.
Bomba de pedal de acero inoxidable OTAL®
Bomba de pedal OTAL® de acero inoxidable (1.4301) con tubos de transporte de acero inoxidable para líquidos difícilmente inflamables de la clase de peligro AIII (VbF).
Bomba de pedal OTAL® con manguera y llave de paso
Bomba de pedal OTAL® con manguera y llave de paso, con tubos de transporte de PP y un tubo de descarga flexible de 1,5 m de longitud en PVC con llave de paso de PP/PE, diámetro de 10 mm.
Bomba para baterías OTAL®
Bomba OTAL® para el trasiego seguro de baterías de coche con ácido o agua destilada, con válvula de cierre para manguera y boquilla dosificadora para un llenado preciso.