Filter plates, 96-well, for solvent filtration, AcroPrep™ Advance
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8047 8048 8247 8148 8147 8248 8582 8584 8682 8684 8782 8784 8586 8588 8686 8688
738-0109EA 280 EUR
738-0109 738-0110 738-0131 738-0122 738-0121 738-0132 513-0163 513-0164 514-1096 514-1097 514-1098 514-1099 513-0166 513-0168 513-0167 513-0169
Filter plates, 96-well, for solvent filtration, AcroPrep™ Advance
Microplacas Placas de filtro
La gama de filtros de placa AcroPrep™ Advance incluye una variedad de tipos de membrana y tamaños de poro que proporcionan el mejor rendimiento posible para un amplio rango de aplicaciones de preparación de muestras y cribado de alto rendimiento. Disponibles con elección de membrana de PTFE o PTFE.
  • Los materiales químicamente resistentes proporcionan una plataforma estable para procesar muestras en solventes orgánicos
  • Baja unión inespecífica: los materiales de construcción inertes garantizan una completa recuperación de las muestras
  • La geometría del pocillo proporciona velocidades de filtración más rápidas y uniformes en toda la placa, con un volumen de retención bajo
  • La geometría de la punta de salida proporciona un flujo directo de la muestra dentro de la placa receptora sin problemas de contaminación cruzada
La membrana PTFE (politetrafluoroeteno hidrófilo) es una membrana hidrófila de uso múltiple para soluciones acuosas, ácidas, básicas, orgánicas no agresivas y orgánicas agresivas. La membrana PTFE ofrece baja unión a proteínas y bajos niveles de extraíbles que absorben los rayos UV.
Las aplicaciones incluyen estudios metabólicos, reacciones de síntesis de fármacos o moleculares, preparación de muestras con solventes y aplicaciones agresivas de filtración.
Dimensiones
L × An × Al (con tapa): 128×86×18 mm (solo 350 µl)
L × An × Al (sin tapa): 128×86×18 mm (350 μl); 128×86×33 mm (1 ml); 128×86×47 mm (2 ml)
Área del fondo de pocillo: 0,25 cm²
Vacío operativo recomendado: ≥254 mm Hg
Fuerza centrífuga recomendada: 1500×g
Material de construcción
Medio de filtración: membrana de PTFE (politetrafluoroetileno), wwPTFE membrane (water wettable PTFE) or GHP (hydrophilic polypropylene) membrane
Carcasa de la placa: PP
Tapa: PS