Filter plates, 96-well, for ultrafiltration, AcroPrep™ Advance
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8034 8036 8035 8033 8166 8165 8164 8163
518-0032EA 511 EUR
518-0032 518-0029 518-0028 518-0027 738-0126 738-0125 738-0124 738-0123
Filter plates, 96-well, for ultrafiltration, AcroPrep™ Advance
Microplacas Placas de filtro
La gama de placas de filtración AcroPrep™ Advance incluye diversos tipos de membrana y tamaños de poro para proporcionar el mejor rendimiento posible para una amplia variedad de preparaciones de muestras y aplicaciones de cribado de alto rendimiento. Las placas de filtración AcroPrep™ Advance son perfectas para la concentración, purificación y desalación de proteínas y péptidos; aplicaciones con microesferas y resina cromatográfica; fraccionamiento macroscópico y clarificación de lisados; y filtración en general.
  • Alta recuperación de biomoléculas: la membrana Omega® normalmente proporciona una recuperación ≥90% de las biomoléculas diana
  • La geometría del pocillo proporciona velocidades de filtración más rápidas y uniformes en toda la placa, con un volumen de retención bajo para una máxima recuperación de la muestra
  • Baja unión inespecífica: las propiedades intrínsecas de la placa y la membrana evitan que las moléculas diana se unan a la placa
Applications for AcroPrep™ Advance 96-well filter plates for ultrafiltration include size exclusion, PCR clean-up, nucleic acid purification, and protein separation.