Filter plates, 96-well, for multiplexing, AcroPrep™ Advance
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8019 8049 8029 8027
518-0022EA 286 EUR
518-0022 738-0111 518-0023 518-0025
Filter plates, 96-well, for multiplexing, AcroPrep™ Advance
Microplacas Placas de filtro
La gama de placas de filtración AcroPrep™ Advance incluye diversos tipos de membrana y tamaños de poro para proporcionar el mejor rendimiento posible para una amplia variedad de preparaciones de muestras y aplicaciones de cribado de alto rendimiento. Las placas de filtración AcroPrep™ Advance son perfectas para la concentración, purificación y desalación de proteínas y péptidos; aplicaciones con microesferas y resina cromatográfica; fraccionamiento macroscópico y clarificación de lisados; y filtración en general.
  • La pared lisa del pocillo proporciona una recuperación eficaz de las microesferas, garantizando resultados reproducibles
  • Membrana de alto rendimiento: no atrapa las microesferas en la matriz de la membrana
  • Bajos niveles de falsos positivos: en ensayos serológicos, la membrana Supor® elimina de forma eficaz los complejos IgG, reduciendo así la reactividad inespecífica de las microesferas
  • La geometría del pocillo permite velocidades de filtración más rápidas y uniformes en toda la placa con un volumen de retención reducido; la geometría de la punta de salida minimiza la fuga y la pérdida de muestras durante las etapas de incubación, de modo que no se ven afectados los tiempos de adquisición
  • Baja unión inespecífica: las propiedades intrínsecas de la placa y la membrana minimizan la pérdida de la molécula diana
Applications for AcroPrep™ Advance 96-well filter plates for multiplexing include bead-based multiplexing assays and flow cytometry.