Filter plates, 96-well, for protein purification, AcroPrep™ Advance
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8129 8072 8071 8039 8130 8172 8171 8022
738-0117EA 212 EUR
738-0117 738-0114 738-0113 518-0024 738-0118 738-0128 738-0127 738-0197
Filter plates, 96-well, for protein purification, AcroPrep™ Advance
Microplacas Placas de filtro
La gama de placas de filtración AcroPrep™ Advance incluye diversos tipos de membrana y tamaños de poro para proporcionar el mejor rendimiento posible para una amplia variedad de preparaciones de muestras y aplicaciones de cribado de alto rendimiento. Las placas de filtración AcroPrep™ Advance son perfectas para la concentración, purificación y desalación de proteínas y péptidos; aplicaciones con microesferas y resina cromatográfica; fraccionamiento macroscópico y clarificación de lisados; y filtración en general.
  • La membrana Supor® ofrece un soporte óptimo para retener resinas cromatográficas, a la vez que permite un flujo suave de los tampones; la membrana Mustang® es adecuada para soportar altas velocidades de flujo para proporcionar una rápida purificación de biomoléculas
  • La geometría del pocillo proporciona velocidades de filtración más rápidas y uniformes en toda la placa, con un volumen de retención bajo
  • La geometría de la punta de salida minimiza la fuga y pérdida de muestra durante las etapas de incubación
  • Baja unión inespecífica: las propiedades intrínsecas de la placa evitan que las moléculas diana se unan a la placa
Entre las aplicaciones se incluyen: purificación de proteínas de alto rendimiento, selección de resinas cromatográficas, selección de condiciones cromatográficas, fraccionamiento de proteínas y purificación de anticuerpos.