Asecos, armarios de seguridad, S-Classic
Proveedor: asecos
30115001 30115002 30116001 30116002 30238001 30238002 30239001 30239002 30240001 30121001 30121002 30122001 30122002 30204001 30204002 30205001 30205002 30227001 30227002 30228001 30228002 30229001 30229002 30230001 30230002 30240002 30241001 30241002 32533005 32532005
135-1759EA 3177 EUR
135-1759 135-1760 135-2564 135-2565 135-2576 135-2577 135-2578 135-2579 135-2580 135-2067 135-2068 135-2566 135-2567 135-1761 135-1762 135-2568 135-2569 135-1697 135-1695 135-2570 135-2571 135-2572 135-2573 135-2574 135-2575 135-2581 135-2582 135-2583 135-2586 135-2585
Asecos, armarios de seguridad, S-Classic
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Armarios de seguridad ignífugos, clasificados tipo 90 (resistentes al fuego hasta 90 minutos).
  • Construcción robusta y larga vida útil: elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, fácil de limpiar
  • Manejo cómodo: las puertas se pueden abrir con un mínimo esfuerzo
  • Fácil de usar y seguro: sistema de bloqueo de apertura de puerta (opcional), extracción o almacenamiento cómodo y seguro de contenedores
  • Sin uso no autorizado: puertas bloqueables con cerradura de cilindro (es posible la integración en un sistema de cierre)
  • Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar desniveles del suelo
  • Rápida puesta en funcionamiento: conductos de aire integrados listos para la conexión (NW 75 mm) a un sistema de extracción técnica
Cuerpo exterior de chapa de acero con acabado de pintura estructurada de alta calidad, interior con superficie resistente a productos químicos.
Certificaciones: Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1
Fire resistance 90 minutes
GS approval, CE conformity
EN 14727 conformity (laboratory furniture)
Made in Germany
Información para pedidos: Other colours are available on request. Supplied without interior equipment packages. Interior equipment packages need to be ordered separately. Please check the website or contact Avantor for further information.
Información de suministro: Delivery prices available upon request.