Armarios de bombonas de gas, tipo 90, G-Ultimate
Proveedor: asecos
30641001 30657001 30667001 30676001 30677001 30678001 30679001 30689001
135-1765EA 4967 EUR
135-1765 135-1766 135-1767 135-2447 135-2449 135-1768 135-2452 135-2458
Armarios de bombonas de gas, tipo 90, G-Ultimate
Mobiliario Armarios de almacenamiento
Armarios de seguridad resistentes al fuego tipo 90 para el almacenamiento seguro de botellas de gas en edificios según la norma DIN EN 14470-2.
  • Fácil instalación de equipos y tuberías - gran altura interior (1858 mm)
  • Posibilidades de acceso en la parte superior del gabinete
  • No se permite el uso no autorizado - las puertas se pueden cerrar con una cerradura de cilindro (adecuado para sistemas de cierre)
  • El ángulo de apertura de la puerta es máximo. 180°
  • Instalación simple - ayudas de ajuste para compensar las irregularidades del suelo
  • Rápida puesta en funcionamiento - conductos de aire integrados listos para la conexión a un sistema de escape técnico, ventilación completa y uniforme del interior del gabinete desde abajo hacia arriba
El aislamiento de protección contra incendios incluye también el sellado de juntas intumescentes. Carcasa de chapa de acero con revestimiento plástico en RAL 7035 (gris claro). Armario de seguridad para almacenar botellas de gas, resistente al fuego hasta 90 minutos, puede ser instalado en áreas exteriores. El gabinete está conectado al sistema de ventilación a través de una salida de escape estándar de 75 mm. La altura interna es de 1858 mm, lo que permite que el conducto de escape y los accesorios se instalen fácil y convenientemente. Una amplia rampa de acceso retráctil permite manejar los materiales de forma cómoda y segura.
Conform to laboratory reglementation EN-14727 CE. GS and TüV approved. Made in Germany.
Certificaciones: 90 minutos de fuego
Horno probado (tipo de prueba)
Aprobación GS, conformidad CE
Etiquetado de acuerdo con la norma EN 14470-2
Información para pedidos: Los armarios también están disponibles en RAL 1004, cuerpo amarillo de advertencia/puertas amarillas de advertencia sin costes adicionales. Se suministra sin paquetes de equipamiento interior. Los paquetes de equipamiento interior deben ser ordenados por separado. Por favor, consulte www.vwr.com o póngase en contacto con la oficina de ventas de Avantor para más información.
Información de suministro: Precios de entrega disponibles previa solicitud. Los cilindros y válvulas de gas no están incluidos en la entrega.