Para la manipulación segura de los productos químicos, protección contra los vapores peligrosos y las atmósferas potencialmente explosivas. Lugar de trabajo de materiales peligrosos (escapes farmacéuticos).
- Fácilmente montado en una mesa
- Construcción robusta de chapa de acero laminada con plástico antibacteriano y resistente a los químicos.
- Monitoreo del aire de escape con alarma visual y auditiva
Equipamiento estándar: control del aire de escape, 2 enchufes, iluminación del lugar de trabajo, ventanas correderas de cristal acrílico con altura ajustable de forma continua, ventilador de aire de escape. Los accesorios como los suministros de medios, el marco de apoyo y los juegos de ventilación están disponibles a petición.
Standard equipment: exhaust air monitoring, 2 sockets, workplace lighting, acrylic glass sliding windows with coninuously adjustable height, exhaust air fan. Accessories like media supplies, support frame and ventilation sets are available on request.
Pressure drop with extraction air duct: 315 PA
Certificaciones: Conforme a la norma DIN 12924 parte 4: 2012 CE. Fabricado en Alemania. Prueba del equipo aéreo por un instituto de pruebas reconocido
Información de suministro: Precios de entrega disponibles con previa solicitud.